Learn More
Azlon™ Pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD
Description
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD. Les pissettes de sécurité en PEBD Azlon™ avec étiquettes imprimées à personnaliser sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent parfaitement à une grande variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
- Pissettes avec étiquettes à faire soi-même à l’aide d’une étiquette inscriptible vierge
- Impression indélébile en trois langues (anglais, français et allemand)
- Fournies avec des étiquettes de danger adhésives
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe du col | 38 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 34 mm |
| Comprend | Bouchon, tableau d’inscription vierge, étiquettes de danger adhésives |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 5/boîte |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +80°C |
| Couleur de bouchon | Assorties |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |