Learn More
Azlon™ Pissettes à bord incliné imprimées en PEBD
Code produit 11353514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Chemical Label Couleur de bouchon Conditionnement
11353514 250 ml Éthanol Orange 5 pièces
10698005 250 ml Méthanol Vert 5 pièces
10697815 250 ml Eau Blanc 5 pièces
10247874 250 ml Eau distillée Blanc 5 pièces
12504927 250 ml Eau distillée Blanc 5 pièces
10084174 250 ml I. M. S. Jaune 5 pièces
10287674 250 ml Acétone Rouge 5 pièces
10034464 250 ml Isopropanol Bleu 5 pièces
10421055 500 ml Eau distillée Blanc 5 pièces
11990995 500 ml Acétone Rouge 5 pièces
10339604 500 ml I.M.S. Jaune 5 pièces
10442585 500 ml Méthanol Vert 5 pièces
10044224 500 ml Isopropanol Bleu 5 pièces
11363514 500 ml Éthanol Orange 5 pièces
10442395 500 ml Eau Blanc 5 pièces
11971538 500 ml Eau distillée Blanc 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11353514 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur WGF535P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ avec étiquettes imprimées de façon indélébile pour une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné imprimées en PEBD Azlon™ sont imprimées de façon indélébile avec une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
  • Pissettes étiquetées pour faciliter l’identification du contenu
  • La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
  • Équipées de bouchons en polypropylène à code couleur
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
À utiliser avec (application) Pour une identification facile du contenu
Comprend Bouchon en polypropylène orange
Matériau PEBD
Nb par paquet 5/boîte
Couleur de bouchon Orange
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 152 mm
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 152 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Rond
Type de produit Pissette