Learn More
Azlon™ Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
Description
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
- Résistance optimale aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution |
| Comprend | Bouchon compte-gouttes à bec verseur |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 10/lot |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit, fileté |
| Hauteur (métrique) | 109 mm |
| Afficher plus |