Learn More
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
Code produit 12084707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
150 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12084707 250 ml 10 pièces
12054827 30 ml 10 pièces
10709385 60 mL 10 pièces
12084747 150 ml 10 pièces
10044804 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12084707 Fournisseur Azlon Code fournisseur BGE830PNC
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution. Les flacons ronds en PEBD Azlon™ avec bouchon compte-gouttes sont dotés d’un bouchon de scellage captif et peuvent être coupés pour régler le débit.
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
  • Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
  • Résistance optimale aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution
Comprend Bouchon compte-gouttes à bec verseur
Matériau PEBD
Quantité Boîte sous film thermotracté
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit, fileté
Hauteur (métrique) 174 mm
À utiliser avec (équipement) Utilisé comme flacon compte-gouttes ou distributeur
Hauteur (impériale) 6,85 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28/R4
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis à bec verseur
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon rond