Learn More
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
Description
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
- Résistance optimale aux attaques chimiques
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution |
| Comprend | Bouchon compte-gouttes à bec verseur |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | Boîte sous film thermotracté |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit, fileté |
| Hauteur (métrique) | 147 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?