Learn More
Pissettes de type classique à col étroit en PEBD Azlon™
Code produit 12381248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12381248 500 ml 5 pièces
12633152 250 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12381248 Fournisseur Azlon Code fournisseur WGF236P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
  • Pissettes rondes à épaulement carré traditionnelles et appréciées
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Comprend Bouchons de distribution orientables étanches en polypropylène
Matériau PEBD
Nb par paquet 5
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16,91 oz
Forme Rond
Type de produit Pissette