Learn More
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Code produit 12029837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
12029837 500 ml Rouge 5 pièces
12039847 250 mL Bleu 5 pièces
10451055 250 mL Blanc 5 pièces
12019817 250 mL Rouge 5 pièces
12064857 250 mL Vert 5 pièces
12044857 250 mL Jaune 5 pièces
12481041 250 mL Assorties 1 pièce
10759555 500 ml Bleu 5 pièces
10238074 500 ml Blanc 5 pièces
12044867 500 ml Jaune 5 pièces
12094767 500 ml Vert 5 pièces
12034827 1000 ml Blanc 5 pièces
10442215 1000 ml Vert 5 pièces
12044697 1000 ml Jaune 5 pièces
10186064 1000 ml Bleu 5 pièces
10707655 1000 ml Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 12029837 Fournisseur Azlon Code fournisseur WGW237P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.45€
    30.81€ / 5 pièces
    Économisez 43.64€
    58% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les pissettes à col large en PEBD Azlon™ sont équipées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en
  • Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout pré
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Comprend Bouchon en polypropylène rouge
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 163 mm
Largeur (impériale) 2,95 in
Hauteur (impériale) 6,41 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16,9 oz
Forme Rond
Type de produit Pissette