Learn More
Pissettes avec bord incliné PEBD Azlon™
Code produit 10004704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
10004704 500 ml Blanc 5 pièces
10431625 250 ml Blanc 5 pièces
10655705 500 ml Rouge 5 pièces
10175224 1000 ml Rouge 5 pièces
10309314 1000 ml Blanc 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10004704 Fournisseur Azlon Code fournisseur WGF336P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Elles sont équipées de bouchons avec orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Utilisez ces flacons en plastique résistant pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Les bouchons possèdent un orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet.
  • La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
  • Choix de bouchons de distribution pivotants en PP blanc ou rouge
  • Trois tailles au choix
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 69 mm
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 187 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 187 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16,91 oz
Forme Rond
Type de produit Pissette