Learn More
Azlon™ Tiges de récupération magnétiques de barreaux d’agitation
Code produit 10400095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10400095 350 mm 1 pièce
10514355 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400095 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur SWN566
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques Azlon™ pour barreaux d’agitation sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques pour barreaux d’agitation Azlon™ sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
  • Idéal pour récupérer les barreaux d’agitation magnétique dans des liquides particulièrement sensibles ou corrosifs
  • Les tiges de récupération turbo conviennent parfaitement à une utilisation avec les barreaux d’agitation turbo
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Dimensions (L x l x H) 13.7 po (L)
Longueur (impériale) 13.7 in
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 350 mm
Matériau Alliage magnétique
Quantité 1/Bte
Type Barreau d’agitation