Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
Code produit 10788995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15mm
20 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm
45mm
50mm
60 mm
70mm
Diamètre (métrique):
3 mm
0.17 po
4,5mm
0.23 po
6mm
8mm
8 mm
9,5mm
Conditionnement:
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10788995 50mm 8mm 2 pièces
10648195 12 mm 0.17 po 2 pièces
10298094 15mm 4,5mm 2 pièces
10738795 8 mm 3 mm 2 pièces
10585105 20 mm 6mm 2 pièces
10135374 25 mm 0.23 po 2 pièces
10729175 30 mm 0.23 po 2 pièces
10636855 45mm 8mm 2 pièces
10431235 40 mm 8 mm 2 pièces
10145374 35mm 6mm 2 pièces
10431425 60 mm - 2 pièces
10564345 70mm 9,5mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10788995 Fournisseur Azlon Code fournisseur SWN509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.83€
    11.35€ / 2 pièces
    Économisez 7.48€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
  • En PTFE magnétique
  • L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Dimensions (L x l x H) 1.9 lin.
Longueur (impériale) 1,9 po
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 50mm
Matériau Alliage magnétique
Quantité 2/boîte
Forme Anneau de rotation
Type Barreau d’agitation