Learn More
Azlon™ Pinces brucelles autoclavables PMP
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les pinces brucelles autoclavables en PMP Azlon™ sont idéales pour une manipulation sécurisée des échantillons.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pinces |
| Longueur (métrique) | 14,5 cm |
| Matériau | PMP |
| Dimensions (L x l) | 145 mm de long |
| À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sécurisée des échantillons |
| Quantité | Unité |
| Type de pointe | Sharp |