Learn More
Azlon™ Éprouvette en polypropylène Azlon™ avec gradations moulées
Descrizione
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations moulées offrent une solution robuste et fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
- Les graduations moulées en relief garantissent une indication permanente des mesures
- Le bec verseur large facilite la distribution
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 31 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Graduations | 1 ml |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (impériale) | 9,84 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?