Learn More
Éprouvette en polypropylène Azlon™ avec gradations moulées
Code produit 11313584
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
11313584 2000 mL 20mL 1 pièce
10195184 1000 ml 10 ml 1 pièce
10155234 100 ml 1 ml 5 pièces
11373574 10 ml 0.2mL 10 pièces
11920985 - 2 ml -
11383574 25 ml 0,5 ml 10 pièces
11930985 500 ml 5 ml 1 pièce
10667045 50 ml 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11313584 Fournisseur Azlon Code fournisseur CP2000P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations moulées offrent une solution robuste et fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
  • Les graduations moulées en relief garantissent une indication permanente des mesures
  • Le bec verseur large facilite la distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 20 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Classe Classe B.
Diamètre (métrique) 83 mm
Quantité 1PK
Graduations 20mL
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 21,06 in
Hauteur (métrique) 535 mm
Type Éprouvette non graduée