Learn More
Azlon™ Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Descrizione
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
- Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
- Classe B.
- Conforme à ISO 6706
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | ± 10 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Classe | Classe B. |
| Balance | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Graduations | 10 ml |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?