Learn More
Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Code produit 11950985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11950985 500 mL 5 ml 1 pièce
11333594 1000 ml 10 ml 1 pièce
11303594 100 ml 1 ml 5 pièces
11373584 10 ml 0.2mL 10 pièces
11343594 2000 ml 20 ml 1 pièce
11940985 250 ml 2 ml 1 pièce
11383584 25 ml 0,5 ml 10 pièces
11393584 50 ml 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11950985 Fournisseur Azlon Code fournisseur CPB0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.83€
    19.26€ / 1 pièces
    Économisez 29.57€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
  • Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Classe B.
  • Conforme à ISO 6706
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 5 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Classe Classe B.
Balance Bleu
Diamètre (métrique) 55 mm
Quantité 1PK
Graduations 5 ml
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 14,17 in
Hauteur (métrique) 360 mm
Type de produit Éprouvette non graduée