Learn More
Bidons moulés, gradués, en polypropylène Azlon™ avec poignées
Code produit 11373694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Graduations:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11373694 5000 ml 500 ml 1 pièce
11303694 50 ml 2 ml 5 pièces
11313694 100 ml 10 ml 5 pièces
11323694 250 ml 50 ml 1 pièce
11333694 500 ml 100 ml 1 pièce
11343694 1000 ml 100 ml 1 pièce
11353694 2000 mL 500mL 1 pièce
11363694 3000 ml 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11373694 Fournisseur Azlon Code fournisseur JPM5000P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP hautement translucide. Les béchers à graduations moulées et poignée en PP Azlon™ sont coniques et possèdent une poignée ergonomique pour un plus grand confort et un meilleur contrôle. Adaptés aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines. Les graduations moulées permanentes permettent d’évaluer facilement le volume. Autoclavable jusqu’à 121°C
En PP hautement translucide. Les béchers à graduations moulées et poignée en PP Azlon™ sont coniques et possèdent une poignée ergonomique pour un plus grand confort et un meilleur contrôle. Adaptés aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines. Les graduations moulées permanentes permettent d’évaluer facilement le volume. Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Bidons coniques en polypropylène haute pureté
  • Graduations moulées permanentes
  • Autoclavable à 121°C
  • Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Couleur Transparent
Matériau PP
Nb par paquet Individuel
Quantité Pièce
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Graduations 500 ml
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 270 mm
Hauteur (impériale) 10,63 in
Diamètre (métrique) 200 mm
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 169,07 oz
Forme Conique
Certifications/Conformité UE ; USA
Type de produit Bidon moulé