Learn More
Azlon™ Bidons imprimés en polypropylène Azlon™
Code produit 11990985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11990985 3000 mL 1 pièce
12623142 50 ml -
11980985 100 ml 5 pièces
10667825 250 ml -
10074084 500 ml 1 pièce
11363434 1000 ml 1 pièce
10718205 2000 ml 1 pièce
10617065 5000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11990985 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur JPB3000P
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les béchers imprimés en PP Azlon™ Azlon™ offrent une solution fiable pour mesurer et distribuer des liquides en laboratoire.
  • Rétrécissement : pour former un grand bec verseur
  • Fabrication : en PP hautement translucide pour une résistance et une visibilité exceptionnelles
  • Graduations : impression bleue ultra-fine
  • Autoclavables : jusqu’à 121°C
  • Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport et le versement
  • Convient : aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 172 mm
Diamètre (métrique) supérieur 172 mm
Capacité (métrique) 3000 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Laboratoires pour la manipulation de produits chimiques
Hauteur (métrique) 215 mm
Quantité 1/Bte
Température (métrique) de fonctionnement max. -20°C à +135°C
Type Bidon
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle imprimée en bleu