Learn More
Flacons ronds à col large en polypropylène Azlon™
Code produit 10728795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
150 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10728795 125 mL 10 pièces
12000882 100 ml 10 pièces
10575105 150 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728795 Fournisseur Azlon Code fournisseur BLP0125P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons ronds en PP durable pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col large en PP Azlon™ sont étanches, sans revêtement et offrent une bonne résistance chimique. Nettoyage facile. Contour intérieur lisse pour un versement efficace.
Utilisez ces flacons ronds durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col large AzlonTM en PP sont étanches, sans revêtement et offrent une bonne résistance chimique. Faciles à nettoyer. Contour intérieur lisse pour un versement efficace.
  • Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 32mm
À utiliser avec (application) Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
Matériau PP
Quantité 10/lot
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 104 mm
Type de produit Flacon rond à col large
Hauteur (impériale) 4,09 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis