Learn More
Pompe à vide à jet d’eau Azlon™ en PP
Code produit 11986858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
400 l/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11986858 400 l/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11986858 Fournisseur Azlon Code fournisseur PWD003
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à la plupart des pressions d’eau de laboratoire
  • Convient à la plupart des pressions d’eau de laboratoire
  • La soupape antiretour intégrée améliore la sécurité
  • Raccord vers la pompe à vide amovible - accepte une tubulure à alésage de 6 mm à 9 mm
  • Fournie avec raccord de tuyau d’entrée d’eau, connecteurs de robinets filetés R 3/4 po et adaptateur réducteur R 1/2 po
  • Le raccord de tuyau d’entrée d’eau accepte une tubulure à alésage de 10 mm à 12 mm
  • Consommation d’eau très faible : 190 l/h à une pression d’alimentation en eau de 3,5 bar
  • Une pression de 16 mbar (température de l’eau de 12°C) est possible avec une pression d’alimentation en eau de 3 à 6 bar
  • Capacité d’aspiration élevée avec débit d’environ 400 l/h d’air (à 1 atm et une pression d’alimentation en eau de 3,5 bar à 12°C)
Spécification
Comprend Raccord de tuyau d’entrée d’eau et raccords de robinet filetés R 3/4 po, avec adaptateur réducteur de R 1/2 po
Matériau Polypropylène
Débit 400 l/h
Hauteur totale (métrique) 8.5 cm
Longueur totale (métrique) 10.1 cm
Largeur totale (métrique) 8.9 cm
Type de pompe Pompe à jet d’eau
Applications Convient à la plupart des pressions d’eau de laboratoire
Pression maximale 6 bar
À utiliser avec (équipement) Robinets filetés et un connecteur de tubulure