Learn More
Azlon™ Bouteilles rondes à col étroit en polypropylène
Code produit 10490655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
Quantité:
10/boîte
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/boîte
60/Pk.
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
10490655 500 ml 10/boîte 10 pièces
10044514 30 ml 10/boîte -
15757997 30 ml 1200/Pk. 1 pièce
10004564 60 ml 10/boîte 10 pièces
12551446 100 ml 10/boîte 10 pièces
10278304 125 ml 10/boîte 10 pièces
15787997 125 ml 350/Pk. 1 pièce
10472395 150 ml 10/boîte 10 pièces
15797997 150 ml 330/Pk. 1 pièce
10175564 250 ml 10/boîte 10 pièces
15708007 250 ml 200/Pk. 1 pièce
15718007 500 ml 110/Pk. 1 pièce
10207774 1000 ml 5/boîte 5 pièces
15728007 1 000 ml 60/Pk. 1 pièce
10419704 2000 ml 5/boîte 5 pièces
15738007 2 000 ml 30/Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10490655 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BNP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.90€
    47.36€ / 10 pièces
    Économisez 10.54€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™ sont idéaux pour les applications impliquant u
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds en polypropylène à col étroit d’AzentTM sont spécialement conçus pour les essais de contact avec des aliments conformément aux USA réglementations locales.
  • Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Autoclavables à 121°C
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Bonne résistance chimique générale
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 167 mm
Hauteur (impériale) 6,57 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16,9 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO 7056
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon à col étroit