Learn More
Récipients coniques Azlon™ avec couvercle à clipser
Code produit 12006902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Comprend:
Bouchon en PEBD étanche
Couvercle à clipser
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
250 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
12006902 1000 ml Bouchon en PEBD étanche 100 pièces
12076892 125 ml Couvercle à clipser 250 pièces
12086892 250 ml Bouchon en PEBD étanche 250 pièces
12096892 400 ml Bouchon en PEBD étanche 100 pièces
12016902 2000 ml Bouchon en PEBD étanche 50 pièces
12585087 2500 ml Bouchon en PEBD étanche 25 pièces
12036902 5000 ml Bouchon en PEBD étanche 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12006902 Fournisseur Azlon Code fournisseur JWH1000P
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polypropylène résistant et autoclavables à 121C, les récipients Azlon™ avec couvercle ont d’une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume. Les bouchons sur les bonbonnes ont des guides de forage pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation.
  • Récipients coniques légers et utiles avec couvercles en PEBD hermétiques
  • Bonne résistance chimique
  • Parfaits pour le stockage des échantillons, des poudres, aliments pour animaux, etc.
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux
Comprend Bouchon en PEBD étanche
Matériau Polypropylène
Quantité 100/boîte
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Poids (métrique) 5,32 kg
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Récipient de stockage
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 90 mm
Type de bouchon Couvercle à clipser