Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 200 x 4,8 mm
Code produit 12366377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Orange
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12366377 Orange 100 pièces
11328093 Transparent 100 pièces
12386377 Violet 100 pièces
12396377 Marron 100 pièces
12326377 Rouge 100 pièces
12346377 Jaune 100 pièces
12356377 - 100 pièces
12376377 Argent 100 pièces
12336377 Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12366377 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12366377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.34€ / 100 pièces
    Économisez 1.41€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Attachez et rangez vos câbles d’ordinateur, fils et autres éléments. Les attache-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
  • Matériau : nylon
  • Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
  • Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Orange
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 4,8 mm
Dimensions (L x l) 200 x 4,8 mm
Résistance à la traction (impériale) 22 kg
Quantité 100/paquet
Certifications/Conformité UL94 classe V2