Få mere at vide
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. 11524314 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
White, Transparent
Yellow
Height (Metric):
20 mm
38.1 mm
Vertical Repeat (Metric):
26 mm
41.3 mm
Width (Metric):
20 mm
38.1 mm
Pakningsstørrelse:
1 roll
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Height (Metric) Vertical Repeat (Metric) Width (Metric) Pakningsstørrelse
11524314 Yellow 20 mm 26 mm 20 mm 1 roll
11579903 White, Transparent 38.1 mm 41.3 mm 38.1 mm 1 roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11524314 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800538
Expédition estimée: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
Tekniske data
Certifications/Compliance UL Recognized
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color Yellow
Finish Matte
Format Die-cut
Material Self-laminating Vinyl
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
For Use With (Equipment) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Labels per Row 1
Quantity 1000 Labels
Shape Square
Temperature Range (English) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Vertical Repeat (Metric) 26 mm
Dimensions (L x W) 20.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Length (English) 0.788 in.
Width (English) 0.787 in.
Width (Metric) 20 mm
Width (Metric) Printable Area 20 mm
Height (English) 0.788 in.
Height (Metric) 20 mm
Alternate Part Number BPTLAB-35-427-YL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.