Learn More
Beschreibung
- Permanent ultra aggressive rubber-based pressure sensitive adhesive
- For indoor use only
- Polyester tapes with glossy finish
- Withstands forklift and pallet jack traffic without tearing or lifting
- Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant tape
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | B30C-3000-483YL-KT |
| Certifications/Compliance | UL Recognized; CSA Accepted |
| Finish | Gloss |
| For Use With (Application) | Floor Marking (Indoor Use Only) |
| For Use With (Equipment) | BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer |
| Length (English) | 100 ft. |
| Temperature Range (English) | 0°F to +129°F |
| Thickness | 0.004 in. |
| Width (English) | 3 in. |
| Adhesive Type | Permanent, Pressure-sensitive Rubber |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?