Learn More
CPC™ Adaptateur d'insertion dos à dos
Code produit 17874454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression:
Jusqu’à 60 psi, 4,1 bar
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression Conditionnement
17874454 Jusqu’à 60 psi, 4,1 bar 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17874454 Fournisseur CPC™ Code fournisseur MPC22X2239M
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MPC à MPX Adaptateur d'insertion dos à dos
  • De qualité médicale
  • Sans vanne
  • Options d'étanchéité : Silicone, vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ADCF
Couleur Ambré
Matériau PSU
Pression Jusqu’à 60 psi, 4,1 bar
Méthode de stérilisation Gamma, autoclave
Température (impériale) max. 300°F
Température (impériale) min. -40°F
Température (métrique) Max 149°C