Learn More
Thermo Scientific™ Prétraitement Barnstead™ pour les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation
Code produit 15920216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cartouche:
Cartouche de prétraitement
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cartouche Conditionnement
15920216 Cartouche de prétraitement 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15920216 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50157886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1425.00€ / 1 pièces
    Économisez 80.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pré-traitement Barnstead pour les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation
Le prétraitement Barnstead contient le préfiltre, le stabilisateur de dureté et le filtre à charbon. L’unité contient un régulateur de pression et des manomètres. La conception à économie d’espace est dotée d’une capacité de fixation murale.
  • Utilisez le pré-traitement lorsque la qualité de l’eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système.
  • Contient un pré-filtre, un stabilisateur de dureté et un filtre à charbon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Cartouche de prétraitement
Description Le prétraitement comprend des filtres à particules, des filtres à charbon et des cartouches de stabilisation de dureté (D502113, D502114 et D502115)
À utiliser avec (équipement) Smart2Pure Pro
Comprend Régulateur de pression, jauges de pression, trois cartouches et support mural
Dimensions (L x l x H) 14,5 po x 13,3 po x 20,0 po
Poids (impériale) 24,5 lb
Poids (métrique) 11,4 kg
Type de produit Système de purification d’eau