Learn More
Euro Protection™ Rubalise
Code produit 12048865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12048865 Rouge, Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12048865 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 70010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.17€
    4.98€ / 1 pièces
    Économisez 4.19€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Dimensions (L x l) 100 m x 50 mm
Longueur (métrique) 100 m
Largeur (métrique) 50 mm
Couleur Rouge, Blanc
Matériau PEHD
Type Rubalise