Learn More
asecos™ Base Cover
Product Code. 15461425 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Width (Metric) Exterior:
486 mm
786 mm
1086 mm
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (Metric) Exterior Unit Size
15461425 786 mm Each
15957376 486 mm Each
15967376 1086 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15461425 Supplier asecos™ Supplier No. 31924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.68€
    43.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.68€
    19% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Panel melamine resin-coated base cover
For models Q15 and/or Q30
Spezifikation
Depth (Metric) Exterior 536 mm
Dimensions (D x W x H) 536 x 786 x 88 mm
For Use With (Equipment) For tall cabinets with a width of 900 mm, for model (s): Q30
Height (Metric) Exterior 88 mm
Surface Coating Melamine resin laminated
Weight (Metric) 2 kg
Width (Metric) Exterior 786 mm
Material Chipboard
Product Type Base Cover
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.