Learn More
Tork Tork Papier d’Essuyage Basic pour Distributeur à Dévidage central blanc M2, Multi-usages, 6 x 160 m, 121206
Code produit 30243770 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243770 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243770 Fournisseur Tork Code fournisseur 121206
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tork Papier d’Essuyage Basic pour Distributeur à Dévidage Central blanc M2
  • Servez-vous facilement de papier d'essuyage grâce au distributeur utilisable d'une seule main
  • Résistant et absorbant, ce papier d'essuyage multi-usages s'utilise pour un grand nombre de tâches de nettoyage
  • Réduisez les coûts grâce au bon rapport qualité-prix de notre rouleau de papier d'essuyage industriel, idéal pour essuyer les mains et les surfaces
  • Gagnez du temps sur les rechargements grâce à la grande capacité du Distributeur à Dévidage Central Tork
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 174.98 yd.
Longueur (métrique) 160 m
Largeur (impériale) 7,87 in
Largeur (métrique) 20 cm
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité HACCP, FSC chaîne de possession, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, Écolabel UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédit recyclé
Couleur Blanc
Jetable Usage limité
Diamètre (métrique) 18.7 cm
Épaisseur 2-ply
Certifications / conformité (Europe) HACCP, FSC chaîne de possession, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, Écolabel UE, EMAS, ISO 14001, FSC Crédit recyclé