Description
- Nettoyez efficacement, même dans des environnements humides et à forte humidité, grâce à ce papier essuyant spécialement conçu.
- Assurez-vous d'utiliser du papier essuyant de haute qualité grâce à ces rouleaux certifiés pour le contact alimentaire.
- Rendre votre environnement conforme à la norme HACCP est plus facile avec ces rouleaux certifiés HACCP International.
- Améliorez la sécurité de la production alimentaire grâce à la haute visibilité et à la traçabilité de ce rouleau de papier.
- Rouleau de 6 x 250 m
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 273.4 yd. |
| Longueur (métrique) | 250 m |
| Largeur (impériale) | 7,68 in |
| Largeur (métrique) | 19.5 cm |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Épaisseur | 1-ply |