Description
- Répondez à tous vos besoins d'essuyage : ces essuie-tout multi-usages sont résistants et suffisamment absorbants pour une variété de tâches.
- Réduisez le temps consacré à l'entretien : ce rouleau d'essuie-tout haute capacité dure plus longtemps entre les recharges.
- Gérez facilement les déversements de liquides : ces essuie-tout résistants restent solides même mouillés et conviennent à un usage répété.
- Le transport des rouleaux et l'élimination des emballages sont facilités, grâce à Tork Manipulation facile™ Emballage plastique.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 557.74 yd. |
| Longueur (métrique) | 510 m |
| Largeur (impériale) | 9,25 in |
| Largeur (métrique) | 23.5 cm |
| Matériau | Papier |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Écoétiquette de l’UE, FSC chaîne de garde, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC crédit recyclé, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Afficher plus |