Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox
Code produit 15819485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Dimensions (L x l x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15819485 30 l 595 x 395 x 170 mm 1 pièce
15859475 1,7 L 205 x 170 x 75 mm 1 pièce
15869475 2,3 L 205 x 170 x 100 mm 1 pièce
15879475 3,5 L 205 x 170 x 145 mm 1 pièce
15889475 9 l 328 x 250 x 190 mm 1 pièce
15899475 15 l 380 x 330 x 213 mm 1 pièce
15809485 20 l 425 x 330 x 213 mm 1 pièce
15829485 52 l 595 x 395 x 310 mm 1 pièce
15839485 134 l 780 x 570 x 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15819485 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 18727
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Empilez-les facilement les unes au-dessus des autres de manière stable et sûre. Les boîtes de stockage empilables Multiroir Controlectrade; BASICBOX sont en plastique transparent avec un couvercle à clipser encastré et des bords arrondis pour un stockage pratique des denrées alimentaires et autres produits. Disponible en plusieurs tailles.
La gamme BASICBOX est une solution de stockage solide et idéale pour tous les produits et denrées alimentaires.
  • En PP recyclable
  • Convient à une utilisation dans l’industrie alimentaire
  • Translucide pour offrir une vue d’ensemble parfaite du contenu
  • Le couvercle est clipsé au fond par une charnière située sur le côté de la boîte
  • Couvercle encastré profond pour une très bonne stabilité lorsque les boîtes sont empilées
  • Les bords arrondis assurent une sécurité d’utilisation
  • Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
Spécification
Capacité (métrique) 30 l
Couleur de bouchon Translucide
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Couvercle encastré à clipser
Couleur Translucide
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Industrie alimentaire
Comprend Couvercle
Type de montage Empilable
Nbre de compartiments 1
Type de produit Glacière
Empilables Oui
Modèle BASICBOX
Plage de températures (métrique) -20 °C à +70 °C
Dimensions (L x l x H) 595 x 395 x 170 mm
Longueur (métrique) 595 mm
Longueur (métrique) extérieure 595 mm
Largeur (métrique) 395 mm
Largeur (métrique) extérieure 395 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Hauteur (métrique) extérieure 170 mm