Learn More
Gilac™ Panier pour bouteilles
Code produit 30245705
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons (1 l)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30245705 Flacons (1 l) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30245705 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G660142
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panier de transport GILAC pour 6 bouteilles, fabriqué en plastique de qualité alimentaire. Caisse à bouteilles avec une large poignée pour une manipulation facile.
  • Panier de transport GILAC pour 6 bouteilles, fabriqué en plastique de qualité alimentaire
  • Caisse à bouteilles avec une large poignée pour une manipulation facile
  • Ce porte-bouteilles peut contenir 6 bouteilles de 1 L chacune.
  • Conçu pour un usage intensif et de qualité professionnelle
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flacons (1 l)
Matériau Polypropylene
Positions Verticaux
Forme Vertical
Empilables No
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 340 mm
Type de produit Bottle Carrier
Diamètre (métrique) interne 10 cm
Étagères 1
Hauteur (métrique) 280 mm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 255 mm