Learn More
Elma Système de panier
Code produit 17891666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modèle:
Sistema de cesta modular tipo 10
Sistema de cesta modular tipo 100
Sistema de cesta modular tipo 120
Sistema de cesta modular tipo 150
Sistema de cesta modular tipo 180
Sistema de cesta modular tipo 20
Sistema de cesta modular tipo 30
Sistema de cesta modular tipo 300
Sistema de cesta modular tipo 40
Sistema de cesta modular tipo 60
Sistema de cesta modular tipo 80
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Modèle Conditionnement
17891666 105 x 195 x 50 mm Sistema de cesta modular tipo 30 1 pièce
17848835 105 x 455 x 55 mm Sistema de cesta modular tipo 80 1 pièce
17868835 105 x 195 x 95 mm Sistema de cesta modular tipo 40 1 pièce
17818835 105 x 255 x 95 mm Sistema de cesta modular tipo 60 1 pièce
17838835 255 x 450 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 300 1 pièce
17828835 255 x 450 x 55 mm Sistema de cesta modular tipo 150 1 pièce
17808835 195 x 250 x 90 mm Sistema de cesta modular tipo 100 1 pièce
17858835 195 x 250 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 120 1 pièce
17878835 255 x 280 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 180 1 pièce
17898825 70 x 155 x 35 mm Sistema de cesta modular tipo 10 1 pièce
17888835 105 x 110 x 50 mm Sistema de cesta modular tipo 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17891666 Fournisseur Elma Code fournisseur 1108916
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Système de paniers modulaires pour Elmasonic P, Elmasonic Sélectionnez, FACILE
  • Acier inoxydable avec poignées en plastique
  • Poignées ergonomiques
  • Autoclavable
  • Trous de baïonnette sur le dessous pour le montage de supports (par exemple Elma Épingle, support en silicone, peigne inférieur)
  • Ouvertures carrées dans les parois latérales pour le montage de supports en silicone
Spécification
Type de produit Système de panier Modulaire
Capacité (métrique) 1.0 kg
Capacité (impériale) 2.2 lb.
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Seleccionar. Fisherbrand FÁCIL. Elmasonic FÁCIL. Elmasonic PAG
Dimensions (L x l x H) 105 x 195 x 50 mm
Modèle Sistema de cesta modular tipo 30