Learn More
RETSCH Broyeurs à mâchoires modèle BB 200
Code produit 11974202 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BB 200
Matériau:
Acier 1.1750, acier 1.0344
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Carbure de tungstène, acier inoxydable
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Matériau Alimentation électrique Conditionnement
11974202 BB 200 Carbure de tungstène 3/N∼400 V, 50 Hz -
10238551 BB 200 Acier au manganèse, acier inoxydable 230 V, 50 Hz 1 pièce
10598541 BB 200 Acier au manganèse, acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
10268491 BB 200 Acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
10781613 BB 200 Acier 1.1750, acier 1.0344 230 V, 50 Hz 1 pièce
10360522 BB 200 Carbure de tungstène, acier inoxydable 3/N∼400 V, 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11974202 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.053.0043
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Spécification
Type de produit Jaw Crusher
Certifications/Conformité CE Certified
Description Jaw Crusher, 1160 H x 450 W x 900mm D, Tungsten Carbide/Tungsten Carbide, 90 x 90mm Jaw Width, 5L Collector Capacity, BB 200 Model, 3/N∼ 400V, 50Hz, 1-phase/3-phase Power Connection, 1.5kW Drive Power, < 90mm Feed Size, <2mm Fineness, Scale Gap Width Display, IP 54
Dimensions (L x l x H) 900 x 450 x 1160 mm
Type d’affichage Écart d’échelle
Alimentation électrique 3/N∼400 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Chimie / Plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, verre / céramique
Hauteur (métrique) 1160 mm
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 900 mm
Matériau Carbure de tungstène
Modèle BB 200
Phase 1-phase/3-phase
Tension 400 V
Largeur (métrique) 450 mm
Fréquence 50 Hz