Learn More
Cole-Parmer™ Brûleur Bunsen électrique série BB-200
Code produit 15341874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ballon avec régulateur
Chauffe-ballon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15341874 Ballon avec régulateur 1 pièce
11728402 Chauffe-ballon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15341874 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3613502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00€
    1139.46€ / 1 pièces
    Économisez 250.54€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le brûleur Bunsen électrique de la série BB-200 offre un fonctionnement propre et facile.
Combine les avantages du brûleur à gaz avec un fonctionnement propre et un contrôle facile du chauffage électrique. Bibby Scientific™ Les Bunsens électriques sont idéaux pour le chauffage sans contact des tubes à essai, creusets, petites fioles et béchers, quelle que soit leur forme.
  • Le capot supérieur dévie la chaleur loin des mains
  • La circulation d'air provenant du boîtier ventilé maintient la base froide au toucher.
  • Économe en —énergie, il ne consomme que 400 W de puissance.
Ce brûleur Bunsen électrique combine les avantages d'un brûleur à gaz classique avec la simplicité et la propreté d'utilisation d'un manchon chauffant. Le brûleur en acier inoxydable résistant à la corrosion est doté d'un élément chauffant à résistance enroulée en forme de cône qui dirige la chaleur rayonnante hors de la cavité. Des orifices de ventilation permettent de faire circuler l'air pour refroidir la base, ce qui rend l'appareil facile à tenir pendant son utilisation. Un capot amovible dévie également la chaleur de la surface du fluide caloporteur.
Idéal pour le chauffage radiant sans contact de matériaux dans des tubes à essai, des creusets, des petits flacons et des béchers. Le chauffage efficace d'un échantillon en tube à essai doit être effectué à 25 mm au-dessus du brûleur. Le chauffage du creuset peut être obtenu en retirant le couvercle.
Remarque : Un régulateur de chauffage est nécessaire pour contrôler la puissance et la température du brûleur Bunsen. Sans régulateur, le brûleur fonctionne en continu à pleine puissance de chauffage. Le bec Bunsen peut être acheté avec ou sans le contrôleur recommandé.
Spécification
Comprend Bec Bunsen électrique avec commande MC5
Type de produit Ballon avec régulateur
À utiliser avec (application) Tubes à essai chauffants, creusets, béchers