Learn More
BD Difco™ Salmonella H Antiserum h
Catalog No. 11732824
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
3 mL
Packungsgröße:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11732824 3 mL 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The products contains sodium azide which is toxic by inhalation, by skin contact, and if swallowed.Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with large volume of water to prevent azide build-up. After contact with skin, wash immediately with plenty of water.Packaging contains dry natural rubber.
Catalog No. 11732824 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 225451
 Restricted Item
Expédition estimée: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The products contains sodium azide which is toxic by inhalation, by skin contact, and if swallowed.Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with large volume of water to prevent azide build-up. After contact with skin, wash immediately with plenty of water.Packaging contains dry natural rubber.
Qualitative tube agglutination tests for serological differentiation of Salmonella
  • Lyophilized and polyclonal rabbit antisera
  • Absorbed or unabsorbed specifically for either phase 1 or phase 2 antigens
  • Perform between 150-1500 tests
  • Identification of Salmonella by flagellar (H) antigens
  • Sodium azide (0.2%) used as preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Antiserum
Quantity 3 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Sal H Antiserum H 3Ml
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.