Learn More
Fisherbrand™ Kit adaptateur Bead Mill 4
Code produit 15555809 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 ml et 7 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15555809 2 ml et 7 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15555809
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un adaptateur pour homogénéiseurs Bead Mill pour augmenter leur capacité.
  • 2 ml et 7 ml
  • Dispositifs d’aide pour l’homogénéisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Adaptateur
Capacité 2 ml et 7 ml