Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher
Code produit 12398318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
355 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12398318 260 mm
12811934 260 mm
12821934 355 mm
12851934 355 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12398318 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T2382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.30€
    21.76€ / 10 pièces
    Économisez 2.54€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué avec un manche en fil d'acier galvanisé. Pinnacle Brush™ Les brosses Beaker sont dotées de poils en nylon pour un nettoyage en douceur.
  • Poignée en acier galvanisé
  • Nylon soies
Spécification
Type de produit Brosse pour flacons
Matériau de la poignée Métal
Diamètre (métrique) 3.5 cm
Longueur (métrique) 260 mm
Longueur (métrique) de la brosse 9.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 16.5 cm
Quantité Boîte de 10
Dimensions Circonférence de la brosse : 11 cm