Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty
Code produit 31937670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
8 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31937670 250 mL 10 pièces
31937686 50 mL 10 pièces
31937662 100 mL 10 pièces
31937683 150 mL 10 pièces
31937689 400 mL 10 pièces
31937678 600 mL 8 pièces
31937673 1000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31937670 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU229.237.07
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bécher en verre Griffin de forme basse avec des parois épaisses, une échelle double capacité et un bec pour un usage en laboratoire.
  • Béchers en verre de griffon de forme basse avec des parois et des becs lourds
  • Disponible en capacités de 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL et 1000 mL
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3
  • Imprimé avec un émail blanc durable
  • Propose une échelle à double capacité
  • Comprend un grand champ d’étiquetage pour faciliter le marquage
  • Une épaisseur de paroi uniforme offre une grande résistance mécanique
  • Très résistante aux produits chimiques et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Bécher
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Scale Balance émaillée blanche
Modèle Forme basse