Learn More
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty
Description
- Béchers en verre de griffon de forme basse avec des parois et des becs lourds
- Disponible en capacités de 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL et 1000 mL
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Imprimé avec un émail blanc durable
- Propose une échelle à double capacité
- Comprend un grand champ d’étiquetage pour faciliter le marquage
- Une épaisseur de paroi uniforme offre une grande résistance mécanique
- Très résistante aux produits chimiques et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 400 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Bécher |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Oui |
| Scale | Balance émaillée blanche |
| Modèle | Forme basse |