Learn More
Buerkle™ Béchers avec poignée et graduations transparentes
Code produit 10604023 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10604023 5 000 ml 1 pièce
11901521 100 ml 1 pièce
10188511 250 mL 1 pièce
10250702 500 ml 1 pièce
10366492 1000 mL 1 pièce
10540883 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10604023 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 71025000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les béchers Buerkle™ avec poignée et graduations transparentes offrant une excellente résistance chimique qui les rend utilisables pour un large éventail de besoins de mesure en laboratoire. La poignée rectangulaire offre un support fiable
  • PP (polypropylène)
  • Translucide
  • Autoclavables
  • Gradué pour la mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) de la base 160 mm
Diamètre (métrique) supérieur 210 mm
Capacité (métrique) 5 000 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 270 mm
Comprend Poignée
Quantité 6/Pk.
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle transparente