Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Avec soupape de recirculation
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
- Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
- Le collecteur de soupape en PTFE sans ressort assure une compatibilité chimique élevée et une fonction de soupape sans blocage
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
- Piston : PTFE et ETP
- Corps de vanne : PFA
- Boîtier de vanne de recirculation : PFA
- Ensemble de vanne : verre borosilicaté et siège
- Ensemble de décharge : PTFE
- Tube de sortie et d'entrée : FEP
- Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Specifications
Specifications
| Précision | 0.6 % (+/- 0.600) |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.) |
| Certifications/Conformité | Norme ISO 8655 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 10 - 100 ml |
| Incréments | 2 ml |
| Modèle | BEAT-100 |