Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus
Code produit 15518901 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.25 - 2.5 ml
0.5 - 5 ml
1 - 10 ml
10 - 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
2 ml
Précision:
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0.6 % (+/- 0.015)
0.6 % (+/- 0.030)
0.6 % (+/- 0.0360)
0.6 % (+/- 0.600)
Modèle:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2.5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Modèle unitSize
15518901 0.25 - 2.5 ml 0.05 ml 0.6 % (+/- 0.015) BEAT-2.5 1 pièce
15538901 0.5 - 5 ml 0.1 ml 0.6 % (+/- 0.030) BEAT-5 1 pièce
15528901 2,5 à 30 ml 0.5 ml 0,6 % (+/-0,180) BEAT-30 1 pièce
15548901 5 à 60 ml 1.0 ml 0.6 % (+/- 0.0360) BEAT-60 1 pièce
15598891 1 - 10 ml 0.2 ml 0,6 % (+/-0,060) BEAT-10 1 pièce
15508901 10 - 100 ml 2 ml 0.6 % (+/- 0.600) BEAT-100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15518901
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une distribution fiable et robuste, le distributeur adaptable sur flacons Fisherbrand™ Beatus est équipé d’une valve de recirculation qui permet de rediriger le liquide dans le flacon pour une distribution sans bulle et sans perte de réactif.
  • Avec soupape de recirculation
  • Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
  • Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
  • Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
  • Le collecteur de soupape en PTFE sans ressort assure une compatibilité chimique élevée et une fonction de soupape sans blocage
  • Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
  • Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
  • Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
  • Piston : PTFE et ETP
  • Corps de vanne : PFA
  • Boîtier de vanne de recirculation : PFA
  • Ensemble de vanne : verre borosilicaté et siège
  • Ensemble de décharge : PTFE
  • Tube de sortie et d'entrée : FEP
  • Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Spécification
Précision 0.6 % (+/- 0.015)
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.)
Certifications/Conformité Norme ISO 8655
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0.25 - 2.5 ml
Incréments 0.05 ml
Modèle BEAT-2.5