Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus
Code produit 15598891 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.25 - 2.5 ml
0.5 - 5 ml
1 - 10 ml
10 - 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
2 ml
Précision:
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0.6 % (+/- 0.015)
0.6 % (+/- 0.030)
0.6 % (+/- 0.0360)
0.6 % (+/- 0.600)
Modèle:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2.5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Modèle Conditionnement
15598891 1 - 10 ml 0.2 ml 0,6 % (+/-0,060) BEAT-10 1 pièce
15518901 0.25 - 2.5 ml 0.05 ml 0.6 % (+/- 0.015) BEAT-2.5 1 pièce
15538901 0.5 - 5 ml 0.1 ml 0.6 % (+/- 0.030) BEAT-5 1 pièce
15528901 2,5 à 30 ml 0.5 ml 0,6 % (+/-0,180) BEAT-30 1 pièce
15548901 5 à 60 ml 1.0 ml 0.6 % (+/- 0.0360) BEAT-60 1 pièce
15508901 10 - 100 ml 2 ml 0.6 % (+/- 0.600) BEAT-100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15598891
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une distribution fiable et robuste, le distributeur adaptable sur flacons Fisherbrand™ Beatus est équipé d’une valve de recirculation qui permet de rediriger le liquide dans le flacon pour une distribution sans bulle et sans perte de réactif.
  • Avec soupape de recirculation
  • Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
  • Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
  • Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
  • Le collecteur de soupape en PTFE sans ressort assure une compatibilité chimique élevée et une fonction de soupape sans blocage
  • Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
  • Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
  • Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
  • Piston : PTFE et ETP
  • Corps de vanne : PFA
  • Boîtier de vanne de recirculation : PFA
  • Ensemble de vanne : verre borosilicaté et siège
  • Ensemble de décharge : PTFE
  • Tube de sortie et d'entrée : FEP
  • Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Spécification
Précision 0,6 % (+/-0,060)
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.)
Certifications/Conformité Norme ISO 8655
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1 - 10 ml
Incréments 0.2 ml
Modèle BEAT-10