Learn More
Bel-Art™ Sacs épais pour déchets biologiques dangereux, 1,5 mil
Code produit 10296674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
13 à 20 gal.
2 à 4 gal.
20 à 30 gal.
40 à 55 gal.
5 à 9 gal.
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10296674 40 à 55 gal. 100 pièces
11392154 2 à 4 gal. 200 pièces
11302164 5 à 9 gal. 200 pièces
11312164 13 à 20 gal. 200 pièces
11737927 20 à 30 gal. 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10296674 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F131643848
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Ces sacs sont autoclavables et efficaces pour l'élimination des matières biologiques dangereuses.
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Les sacs sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières présentant un risque biologique.
  • Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
  • Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
  • Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
  • Autoclavable à la vapeur haute température jusqu'à 135 °C (275 °F)
Spécification
Description 38 x 48 po (97 x 122 cm) (Largeur x Hauteur)
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM Résistance aux déchirures de 1922, ASTM Impact de fléchette 1709
Type de bouchon Attache de câble
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour traiter les déchets contaminés
Comprend Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1,50 mil
Dimensions (L x l) 38 x 48 in
Longueur (impériale) 48 in
Largeur (impériale) 38 in
Hauteur (impériale) 48 in
Hauteur (métrique) 122 cm
Type de produit Sachet pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (impériale) 40 à 55 gal.
Capacité (métrique) 175 L
Longueur (métrique) 122 cm
Largeur (métrique) 97 cm
Épaisseur (métrique) 0,279 mm