Learn More
Bel-Art™ Sacs épais pour déchets biologiques dangereux, 1,5 mil
Code produit 11312164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
13 à 20 gal.
2 à 4 gal.
20 à 30 gal.
40 à 55 gal.
5 à 9 gal.
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
11312164 13 à 20 gal. 200 pièces
11392154 2 à 4 gal. 200 pièces
11302164 5 à 9 gal. 200 pièces
11737927 20 à 30 gal. 200 pièces
10296674 40 à 55 gal. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11312164 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F131642535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.66€
    369.22€ / 200 pièces
    Économisez 543.44€
    59% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Ces sacs sont autoclavables et efficaces pour l'élimination des matières biologiques dangereuses.
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Les sacs sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières présentant un risque biologique.
  • Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
  • Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
  • Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
  • Autoclavable à la vapeur haute température jusqu'à 135 °C (275 °F)
Spécification
Description L 25 x H 35 po (64 x 89 cm)
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM Résistance aux déchirures de 1922, ASTM Impact de fléchette 1709
Type de bouchon Attache de câble
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour traiter les déchets contaminés
Comprend Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1,50 mil
Dimensions (L x l) 25 x 35 in
Longueur (impériale) 35 in
Largeur (impériale) 25 in
Hauteur (impériale) 35 po
Hauteur (métrique) 89 cm
Type de produit Sachet pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (impériale) 13 à 20 gal.
Capacité (métrique) 56,78 L à 75,7 L
Longueur (métrique) 88.9 cm
Largeur (métrique) 64 m
Épaisseur (métrique) 0,279 mm