Learn More
Bel-Art™ Boîtes de stockage pour congélateur de tubes PCR SP Sciencewaretrade; à 144 emplacements
Code produit 15427710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5,25 x 5,25 x 1 po (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15427710 5,25 x 5,25 x 1 po (13,2 x 13,2 x 2,5 cm) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427710 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F188370000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet le stockage en congélateur ULT à des températures jusqu’à 86 deg;C.
Permet le stockage en congélateur ULT à des températures jusqu’à 86 °C.
pConçues pour s’adapter à un rack de congélateur standard de 2 po, ces boîtes de congélation pour tubes PCR à 144 emplacements peuvent contenir des tubes PCR individuels et/ou en barrette de 0,2 ml./ppulliDeux boîtes peuvent être empilées pour rentrer dans un espace dans un rack de stockage de congélateur de 2 po en cas d’utilisation de tubes PCR à bouchon plat/liliGrâce à un couvercle et une base en polycarbonate transparent, ainsi qu’à une identification alphanumérique, il est facile d’identifier les échantillons dans la boîte/liliContient des tubes PCR individuels et/ou à barrettes de 0,2 ml/liliDurable et imperméable à l’humidité/liliL x l x H : 13,2 x 13,2 x 2,5 cm (5,25 x 5,25 x 1 po) /li/ul/p
Spécification
Type de bouchon Couvercle
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Rack de stockage pour congélateur 2 po
Capacité Tubes PCR 0,2 ml
Type de produit Boîtes de stockage pour congélateur de tubes PCR
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 1 po (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Longueur (métrique) 13,2 cm
Longueur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 13,2 cm
Largeur (impériale) 5.25 po
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Hauteur (impériale) 1 po