Learn More
Bel-Art™ Pince pour tubulure en acétal SP Scienceware™
Description
Peut être utilisé d’une main, a un verrou positif, et les ressorts s’ouvrent lorsqu’ils sont libérés
- Les mâchoires dentelées d’une longueur de 1,06 po (27 mm) assurent une fermeture sécurisée sur les tubulures telles que les tubes de cathéter avec une paroi de 0,03 po (0,82 mm) ou plus fine
- Glisse sur la tubulure à n’importe quel point pour faciliter l’installation et peut être laissée ouverte pour un stockage pratique sans étrangler le débit
- Longueur totale de 2,31 po (59 mm)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Quantité | 112 |
| Type | Pince pour tubulure |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| Longueur (impériale) | 2.31 in |
| Longueur (impériale) d’ouverture | 0 à 0.31 po |
| Longueur (métrique) | 5.867 cm |
| Longueur (métrique) d’ouverture | 0 à 0.787 cm |
| Couleur | Bleu |
| Jaw Type | Coudé |
| Show More |