Learn More
Bel Art™ Porte-bouteilles pour acides/solvants
Code produit 11723207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons
Flacons (2,5 l)
Flacons (4 L)
Matériau:
Polypropylène
Polyéthylène
Hauteur (métrique):
32 cm
35 cm
37 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Matériau Hauteur (métrique) Conditionnement
11723207 Flacons (2,5 l) Polypropylène 35 cm 1 pièce
11733207 Flacons (4 L) Polyéthylène 37 cm 1 pièce
11753207 Flacons (4 L) Polypropylène 37 cm 1 pièce
11743207 Flacons Polyéthylène 32 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11723207 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F169570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    100.50€ / 1 pièces
    Économisez 47.50€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les portoirs en polyéthylène avec des seaux en fil d’acier épais recouverts d’époxy ont des nervures larges sur les deux côtés et sur le fond pour soutenir les flacons et amortir les chocs
  • Offre une protection antichoc pour les flacons en verre
  • Le couvercle conique a un diamètre de 0,625 in. Ouverture de 16 mm sur le dessus pour l'insertion d'un tube ; simplifie le transfert de liquides sans avoir à les verser.
  • Le couvercle tronqué permet de verser sans retirer le couvercle
  • Conçus pour accueillir des flacons de réactifs américains standard
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons (2,5 l)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Conique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 35 cm
Hauteur (impériale) 13,5 in
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 18 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 35 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 18 cm